Learn More
Horst™ Câbles chauffants étanches à l’humidité en PTFE modèle HST
Code produit. 10007171
Click to view available options
Longueur (métrique) du cordon d’alimentation:
1,1m
12m
5,5m
6m
8m
9m
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 10007171
Marque: Horst™ 20801
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Fil chauffant haute protection 250°C
• Utilisable en atmosphère humide. Isolation PTFE PTFE protégée par blindage
• Faible section 2,5 à 3,5mm
• Rayon de courbure 10mm
• Fil
• Accessoires obligatoires régulateur.
Spécification
Dimensions (L x l) 5,5 m (L)
Dimensions (L x l x H) 5,5 m (L)
Alimentation électrique Tension ∼230 V
Modèle HST
Longueur (métrique) du cordon d’alimentation 5,5m
Type de produit Câble chauffant étanche