Learn More
DWK Life Sciences Raccord de tuyau en PTFE, avec joint en silicone (VMQ), complet avec bouchon à vis en PBT, droit
Tous les produits DWK Life Sciences Produits
Click to view available options
Numéro du joint conique standard:
GL 14
GL 18
GL 25
Conditionnement:
10 pièces
Description
Les tuyaux peuvent être solidement raccordés à un appareil de laboratoire à l’aide de buses en plastique vissées sur un filetage en verre à l’aide d’un bouchon à vis avec alésage. Les buses en plastique en PTFE sont utilisées pour des exigences de résistance thermique et chimique plus élevées.
- Les olives de tuyau permettent le raccordement des tuyaux aux appareils de laboratoire
Spécification
Spécification
| Quantité | 10/boîte |
| Type | Droit |
| Taille du joint | 13 mm |
| Numéro du joint conique standard | GL 25 |