Learn More
Horst™ Ruban de chauffage résistant modèle HBSI en PTFE
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Longueur (métrique):
0,8m
1,5m
1,7m
1 m
2m
3m
4m
missing translation for 'unitSize'
1 pièce
Description
Ruban chauffant haute puissance 200°C
• Ruban
• Conducteur protégé par tresse de blindage et enveloppe en silicone
• Isolant primaire PTFE PTFE
• Utilisable en ambiance humide
• Pour longueur supérieure à 5 m
• Accessoires obligatoires prise 1184-7514. Régulateur
• Inclus avec câble 1,5 m et prise Afnor.
• Ruban
• Conducteur protégé par tresse de blindage et enveloppe en silicone
• Isolant primaire PTFE PTFE
• Utilisable en ambiance humide
• Pour longueur supérieure à 5 m
• Accessoires obligatoires prise 1184-7514. Régulateur
• Inclus avec câble 1,5 m et prise Afnor.
Specifications
Specifications
| Dimensions (L x l) | 4 m (L) |
| Dimensions (L x l x H) | 4 m (L) |
| Longueur (métrique) | 4m |
| Alimentation électrique | Tension ∼230 V |
| Modèle | HBSI |
| Type de produit | Bande chauffante résistante |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction