Learn More
Horst™ Ruban de chauffage résistant modèle HBSI en PTFE
Click to view available options
Longueur (métrique):
0,8m
1,5m
1,7m
1 m
2m
3m
4m
Conditionnement:
1 pièce
Description
Ruban chauffant haute puissance 200°C
• Ruban
• Conducteur protégé par tresse de blindage et enveloppe en silicone
• Isolant primaire PTFE PTFE
• Utilisable en ambiance humide
• Pour longueur supérieure à 5 m
• Accessoires obligatoires prise 1184-7514. Régulateur
• Inclus avec câble 1,5 m et prise Afnor.
• Ruban
• Conducteur protégé par tresse de blindage et enveloppe en silicone
• Isolant primaire PTFE PTFE
• Utilisable en ambiance humide
• Pour longueur supérieure à 5 m
• Accessoires obligatoires prise 1184-7514. Régulateur
• Inclus avec câble 1,5 m et prise Afnor.
Spécification
Spécification
| Dimensions (L x l) | 2 m (L) |
| Dimensions (L x l x H) | 2 m (L) |
| Longueur (métrique) | 2m |
| Alimentation électrique | Tension ∼230 V |
| Modèle | HBSI |
| Type de produit | Bande chauffante résistante |