Learn More
Horst™ Ruban de chauffage résistant modèle HBSI en PTFE
Code produit. 10097161
Click to view available options
Longueur (métrique):
0,8m
1,5m
1,7m
1 m
2m
3m
4m
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 10097161
Marque: Horst™ 20607
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Ruban chauffant haute puissance 200°C
• Ruban
• Conducteur protégé par tresse de blindage et enveloppe en silicone
• Isolant primaire PTFE PTFE
• Utilisable en ambiance humide
• Pour longueur supérieure à 5 m
• Accessoires obligatoires prise 1184-7514. Régulateur
• Inclus avec câble 1,5 m et prise Afnor.
Spécification
Dimensions (L x l) 3 m (L)
Dimensions (L x l x H) 3 m (L)
Longueur (métrique) 3m
Alimentation électrique Tension ∼230 V
Modèle HBSI
Type de produit Bande chauffante résistante