Learn More
Brand™ Manchons à joint rodé en PTFE
Marque: Brand™ 51419
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Spécification
Joint clips | |
Raccords rodés | |
–200 à 260°C | |
NS 14/23 |
PTFE | |
10Pack | |
0.05mm | |
Ground Joint Sleeve |