Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Manchons de joint rodé jetables, PTFE
Click to view available options
Numéro du joint conique standard:
NS 19/26
NS 29/32
Conditionnement:
10 pièces
Description
- 50 µm d’épaisseur
- Simplifie l’utilisation des clips d’assemblage
- S’adapte comme une seconde peau sans ajouter de grosseur
Spécification
Spécification
| Matériau | PTFE |
| Type de produit | Manchon avec joint rodé |
| Quantité | 10/boîte |
| Plage de températures (métrique) | –200 à 260°C |
| Numéro du joint conique standard | NS 19/26 |