Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Manchon de joint rodé en PTFE avec collier
Code produit. 10072983
Click to view available options
Numéro du joint conique standard:
NS 14/23
NS 19/26
NS 29/32
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10072983
Marque: Lenz Laborglasinstrumente™ 01101719
Il en reste null
Spécification
Matériau PTFE
Type de produit Manchon avec joint rodé
Quantité 1/boîte
Plage de températures (métrique) –200 à 260°C
Numéro du joint conique standard NS 19/26