Learn More
Masterflex™ Raccord de joints en PTFE
31.50€ - 65.65€
Spécification
Matériau | PTFE |
---|---|
Type | Raccords de joints |
À utiliser avec (application) | Pour les applications pharmaceutiques, d’eau à haute pureté, d’injectables, d’aliments et de boissons |
Quantité | 10/boîte |
Code produit | Marque | Dimensions (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11959628
|
Masterflex™
30548-80 |
Tri-Clamp de 19,05 mm |
31.50€
10 pièces |
Expédition estimée: 26-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11939426
|
Masterflex™
30548-84 |
Tri-Clamp de 25,4 mm |
65.65€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Spécification
PTFE | |
Raccords de joints | |
Pour les applications pharmaceutiques, d’eau à haute pureté, d’injectables, d’aliments et de boissons | |
10/boîte |