Learn More
Bohlender™ Joints à vis de laboratoire en PTFE EX
Pour connecter les équipements et les accessoires à filetages GL à la tubulure à paroi rigide ou aux tubes en verre, en plastique ou en métal.
Marque: Bohlender™ D840-74
Code nomenclature Nacres: NB.17
Informations supplémentaires : Poids : 0.50000kg
Description
- Résistance à une plage de température comprise entre −20° et +250°C
- Excellente résistance chimique
- Pression max. de 10 bar
- Autoclavable à 121°C
- Adapté au vide
- Conductivité de 1,000 kOhm
- Bouchon à vis en PPS-EX noir conducteur renforcé en fibres de verre
- Pièces internes en PTFE-EX conducteur
- Les applications incluent des sondes de fixation, des thermomètres, des tubes à tremper ou des câbles dans les récipients de réaction
- Disponibles dans une gamme de tailles de filetage GL pour s’adapter à différents diamètres de tubulure
Spécification
Joints à vis conducteurs de laboratoire | |
Raccorder un équipement à la tubulure à paroi rigide | |
Excellente résistance chimique | |
GL 14 |
PTFE-EX, PPS-EX | |
-20°C | |
D.E. 6 mm | |
250°C |