Learn More
Fisherbrand™ Bécher pour louche en PTFE avec manche
Utilise un noyau en acier de 600 mm dans l’axe pour une rigidité accrue. Le bécher pour louche en PTFE est chimiquement résistant et inerte.
141.00€ - 205.00€
Spécification
Type de produit | Bécher de trempage |
---|---|
Matériau | PTFE |
Autoclavable | Autoclavable |
Comprend | Bécher en PTFE et axe en PTFE |
Matériau du bouchon | PTFE |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10126670
|
Fisherbrand™
|
1 000 ml |
158.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10536522
|
Fisherbrand™
|
500 mL |
141.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 27-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10369690
|
Fisherbrand™
|
250 ml |
205.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10156620
|
Fisherbrand™
|
100 mL |
164.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 27-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Récipient d’échantillonnage en PTFE avec un axe amovible de 600 mm de long.- Résistante aux produits chimiques et inerte
- Les axes comprennent un noyau en acier pour une rigidité accrue
- Entièrement encapsulé en PTFE
- Convient à l’échantillonnage des milieux les plus agressifs
Spécification
Bécher de trempage | |
Autoclavable | |
PTFE | |
Certificat de conformité, certificat d’analyse, fiche technique du produit, fiche de données de sécurité (MSDS) | |
Tige supplémentaire en PTFE pour béchers plongeurs | |
600 mm |
PTFE | |
Bécher en PTFE et axe en PTFE | |
Blanc | |
Analyse de l’eau, échantillonnage de liquides généraux, y compris l’azote liquide | |
-200°C à +280°C |