Learn More
Epredia™ Lames de diagnostic en PTFE
Tous les produits Epredia Produits
Click to view available options
Nombre de puits:
1
3
10
12
Couleur:
Blanc
Bleu
Noir
Conditionnement:
100 pièces
Description
- Lie les liquides et les garde appliqués à la zone du puits
- En PTFE
- Fournit des puits mouillables pour la coloration et la croissance des cultures cellulaires
- Empêche la contamination croisée
- Revêtements hydrophobes particulièrement durables et résistants aux colorations les plus puissantes
- Autoclavables
Spécification
Spécification
| Longueur (métrique) | 25 mm |
| Largeur (métrique) | 75 mm |
| Matériau | PTFE |
| Type | Lame de diagnostic |
| Nombre de puits | 3 |
| Couleur | Noir |
| Description | Bord rodé de 90° |
| Diamètre (métrique) | Puits de 14 mm |
| Quantité | 100/boîte |