Learn More
BRAND™ Tiges d’agitation avec noyau en acier revêtu de PTFE
Tiges d’agitation en polyéthylène haute densité revêtues de PTFE uniques avec noyau en acier avec extrémités arrondies.
Marque:  BRAND™ 136325
Code nomenclature Nacres: NB.51
Informations supplémentaires : Poids : 0.04000kg
Code produit. 10029880
  • 20.80€ / 1 pièce
En stock
Description
  • Tiges d’agitation avec noyau en acier revêtu de PTFE avec extrémité arrondie
  • Polyéthylène haute densité (avec noyau en acier)
  • Peut être courbée selon les besoins
  • La forme adoptée est conservée définitivement
Spécification
Spécification
6 mm
Noyau en acier revêtu de PTFE
1
300 mm