Learn More
Bohlender™ Soupape anti-retour en PTFE BOLA™
Connectez des tubulures de différents diamètres à l’aide de ces soupapes anti-retour.
Marque: Bohlender™ E680-23
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Soupape anti-retour en PTFE
- Écrous en PTFE renforcé en fibre de verre pour le raccordement de tubulures ou de tubes
- Pression d’ouverture réglable de 0,1 bar à 2 bars (réglage en usine de 0,1 bar)
- La fonction de verrouillage intégrée ne permet le débit que dans un sens
- La direction du débit est marquée par une flèche, toute position de montage est possible
- Toutes les pièces sont faciles à démonter à la main pour le nettoyage
- Résistance chimique universelle
- Le produit circulant est uniquement exposé au PTFE.
Spécification
Soupape antiretour | |
110 mm | |
1 unité | |
M 14 x 2 |
PTFE | |
Pour tubulures de 6 mm de dia. ext. | |
6 mm de dia. ext. | |
0,1 à 2 bars |