Learn More
Fisherbrand™ Tube à essai à centrifuger en PTFE avec bouchon
Garanti inerte et sans fissure. Le tube à essai à centrifuger en PTFE avec bouchon Fisherbrand™ peut être utilisé jusqu’à 280°C.
Marque: Fisherbrand™ 012.245
Description
- Moulée de manière isostatique dans du PTFE pur
- Construction à paroi robuste
Spécification
Blanc | |
45 mL | |
1 de chaque | |
150 mm | |
25 mm |
Blanc | |
PTFE | |
Autoclavable | |
Bouchon à vis |