Learn More
Fisherbrand™ Tube à essai à centrifuger en PTFE avec bouchon
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
8 mL
13 mL
17 mL
45 mL
Conditionnement:
1 pièce
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | Certificat de conformité, certificat d’analyse, fiche technique du produit, fiche de données de sécurité (MSDS) |
| Matériau du bouchon | PTFE |
| Couleur de bouchon | Blanc |
| Couleur | Blanc |
| Capacité (métrique) | 13 mL |
| Matériau | PTFE |
| À utiliser avec | Racks pour tubes à essai en PTFE |
| Nb par paquet | 1 |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Forme du fond | Conique |
| Afficher plus |