Learn More
Fisherbrand™ Arbre d’agitateur centrifuge en PTFE
À utiliser avec des guides d’arbre pour les récipients ronds à col étroit. Les arbres d’agitateur centrifuge en PTFE comprennent des lames qui s’ouvrent à mesure que la vitesse augmente, des vitesses moyennes à élevées sont nécessaires.
Marque:  Fisherbrand™ 005.0465.10.2
Code produit. 10486481
  • 87.35€ / 1 pièce
Expédition estimée: 24-03-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
Les agitateurs à arbre en PTFE ont une conception unique entièrement moulée et sont dotés d’un rotor moulé sur un arbre de transmission renforcé en acier entièrement recouvert de PTFE.
  • Résistants aux produits chimiques, inertes et sans fuite
  • Faciles à nettoyer
  • Absence de contamination croisée
  • Incassables.
  • Ne raie pas
  • À utiliser à des températures allant jusqu’à environ 280°C
  • Les modèles avec arbre exposé (EX) sont dotés d’un noyau en acier inox avec une extrémité exposée pour une fixation plus rigide de l’entraînement du mandrin
  • Pour les récipients ronds à col étroit
  • Les lames s’ouvrent à mesure que la vitesse augmente, des vitesses moyennes à élevées sont nécessaires
Spécification
Spécification
70 mm
Guide de l’agitateur universel
650 mm (EX)
-200°C à +280°C
10 mm
Mélange
1 unité
Agitateur centrifuge à arbre en PTFE et agitateur avec arbre en PTFE extrémité exposée