Learn More
Thermo Scientific™ Flacons PTFE
Click to view available options
Capacité (métrique):
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1 L
2000 mL
Hauteur (métrique):
26 mm
61 mm
76 mm
80 mm
88 mm
100 mm
115 mm
150 mm
185 mm
240 mm
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
- Inerte et étanche
- Flexible et avec bouchon en PTFE
Spécification
Spécification
Capacité | 50 mL |
Capacité (métrique) | 50 mL |
Matériau | PTFE |
Contenu et stockage | Température ambiante |
Hauteur (métrique) | 100 mm |
Type de produit | Dropping Bottle |
Diamètre (métrique) | 43 mm |