Learn More
Cowie Technology™ Flacon avec bouchon vissé en PTFE
Click to view available options
Capacité (métrique):
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
150 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Diamètre (métrique):
22mm
26 mm
33mm
43 mm
52 mm
60 mm
80 mm
100 mm
120 mm
Diamètre (métrique) intérieur de col:
10 mm
12mm
19 mm
25mm
35mm
52 mm
57 mm
60mm
Description
- Moulé de manière isostatique en PTFE pur avec une finition interne ultra lisse, homologué par la FDA
- Insoluble et non contaminant
- Résistance thermique exceptionnelle, peut être utilisé de -200°C à +280°C
- Poignées pour faciliter la manipulation
- Ne pas utiliser, lorsqu’il est scellé, pour des réactions chimiques ou des digestions, desserrer le couvercle lors de la stérilisation thermique
Spécification
Capacité (métrique) | 10 ml |
Couleur | Blanc |
Diamètre (métrique) intérieur de col | 12mm |
À utiliser avec (application) | Stockage de produits chimiques dangereux |
Hauteur (métrique) avec bouchon | 50mm |
Matériau | PTFE |
Température max. (métrique) | 280deg;C |
Plage de températures (métrique) | –200 à plus;280deg;C |
Épaisseur (métrique) | 2,25mm |
Poids (métrique) | 27 g |