Learn More
Fisherbrand™ Bécher en PTFE avec bec verseur
Click to view available options
Capacité (métrique):
1 ml
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
150 ml
250 ml
400 ml
500 ml
600 ml
1000 ml
2 000 ml
5 000 ml
Description
Réactifs non contaminants et inertes à très corrosifs.
- Non mouillable, léger et résistant à la chaleur jusqu’à 280°C
- Base usinée pour un bon transfert thermique
- Faciles à nettoyer
- Bec verseur moulé facilitant le versement
- Moulage isostatique à partir de PTFE pur
Spécification
Couleur | Blanc |
Diamètre (métrique) externe | 100mm |
Diamètre (métrique) supérieur | 100mm |
Capacité (métrique) | 1000 ml |
Matériau | PTFE (polytétrafluoroéthylène) |
Hauteur (métrique) | 155mm |
Température (métrique) de fonctionnement max. | 280°C |
Type | Bécher |
Autoclavable | Autoclavables |
Jetable | N° |