Learn More
Fisherbrand™ Arbre d’agitateur à hélice en forme d’ancre en PTFE
À utiliser avec les guides d’arbre pour mélanger des substances à haute viscosité à des vitesses plus lentes. Les arbres d’agitateur à ancre en PTFE sont dotés d’un noyau en acier inox.
Marque:  Fisherbrand™ 005.355.2
Code produit. 10646681
  • 57.69€ / 1 pièce
Expédition estimée: 04-11-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
Les agitateurs avec axe en PTFE possèdent une structure unique entièrement moulée et sont dotés d’un rotor moulé sur un arbre de transmission renforcé en acier entièrement encapsulé de PTFE.
  • Résistants aux produits chimiques, inertes et sans fuite
  • Faciles à nettoyer
  • Pas de contamination croisée
  • Incassables.
  • Ne raie pas
  • À utiliser à des températures allant jusqu’à environ 280°C
  • Les modèles avec arbre exposé (EX) sont dotés d’un noyau en acier inox avec une extrémité exposée pour une fixation plus rigide de l’entraînement du mandrin
  • Pour mélanger des substances à haute viscosité à des vitesses plus lentes
Spécification
Spécification
100 mm
Guide de l’agitateur universel
550 mm
-200°C à +280°C
9,5 mm
Mélange
1 unité
Agitateur forme ancre avec arbre PTFE