Learn More
Fisherbrand™ Arbre d’agitateur à hélice en forme d’ancre en PTFE
À utiliser avec les guides d’arbre pour mélanger des substances à haute viscosité à des vitesses plus lentes. Les arbres d’agitateur à ancre en PTFE sont dotés d’un noyau en acier inox.
Marque:  Fisherbrand™ 005.0375.10.2
Code produit. 10085921
  • 91.20€ / 1 pièce
Expédition estimée: 14-10-2024
Description
Les agitateurs à arbre en PTFE ont une conception unique entièrement moulée et sont dotés d’un rotor moulé sur un arbre de transmission renforcé en acier entièrement recouvert de PTFE.
  • Résistants aux produits chimiques, inertes et sans fuite
  • Faciles à nettoyer
  • Absence de contamination croisée
  • Incassables.
  • Ne raie pas
  • À utiliser à des températures allant jusqu’à environ 280°C
  • Les modèles avec arbre exposé (EX) sont dotés d’un noyau en acier inox avec une extrémité exposée pour une fixation plus rigide de l’entraînement du mandrin
  • Pour mélanger des substances à haute viscosité à des vitesses plus lentes
Spécification
Spécification
140 mm
Guide de l’agitateur universel
750 mm (EX)
-200°C à +280°C
10 mm
Mélange
1 de chaque
Agitateur à ancre avec arbre en PTFE et agitateur avec arbre en PTFE extrémité exposée