Learn More
RETSCH Adaptateurs en PTFE
Marque:  RETSCH 22.008.0006
Code produit. 10677313
  • 366.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 16-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Support PTFE pour désintégration cellulaire
• Jusqu'à 20 désintégrations simultanées
• Pour la désintégration des micro-organismes, bactéries et cellules pour extraction d'ADN: temps de broyage extrêmement court, limitant l'échauffement de l'échantillon
• S'effectue à l'aide de billes de verre (sans plomb) dans des tubes stériles à usage unique permettant de transférer, et centrifuger le broyat cellulaire sans changement de contenant
• Diamètre optimum des billes environ 0,3mm pour les bactéries et 0,5 à 0,7mm pour les levures
• Billes inox pour le broyage de tissus
• Support pour 10 tubes 0,2mL, φ 6mm
• Pourmm 200,mm 400
• Accessoires obligatoires billes.
Spécification
Spécification
Adaptateur
Pour 10 flacons de réaction de 0,2 ml
PTFE