Learn More
PSB 0739, Tocris Bioscience™
Code produit. 18064152
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
Highly potent P2Y12 antagonist
Highly potent P2Y12 receptor antagonist (Ki = 24.9 nM). Unlike clopidogrel (Cat. No. 2490), does not require bioactivation.
Identifiants chimiques
CAS 1052087-90-7
Formule moléculaire C26H19N3Na2O8S2
Poids moléculaire (g/mol) 611.551
Clé InChI CVHGFNQCVCSUDU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-Amino-9, 10-dihydro-9, 10-dioxo-4-[[4-(phenylamino)-3-sulfophenyl]amino]-2-anthracenesulfonic acid sodium salt
CID PubChem 87467252
Nom IUPAC 1-amino-4-(4-anilino-3-sulfoanilino)-9,10-dioxoanthracene-2-sulfonic acid;sodium
SMILES C1=CC=C(C=C1)NC2=C(C=C(C=C2)NC3=CC(=C(C4=C3C(=O)C5=CC=CC=C5C4=O)N)S(=O)(=O)O)S(=O)(=O)O.[Na].[Na]
Spécification
Nom chimique ou matériau PSB 0739
Quantité 10 mg
Poids de la formule 609.54
Pourcentage de pureté >96%