Learn More
Macherey-Nagel™ Agarose Protino™ Ni-NTA
Click to view available options
Capacité (métrique):
1 ml
100 ml
Conditionnement:
100mL
1mL
Spécification
Spécification
| Capacité de liaison | Jusqu’à 50 mg/ml d’agarose stabilisée |
| Capacité (métrique) | 1 ml |
| Propriété de liaison | Série |
| Matrice | 6 % Beaded Agarose (Cross-Linked), Precharged With Ni2+ |
| Contenu et stockage | 4°C à 8°C |
| Quantité | 100 ml |
| Type | Agarose |
| Type de ligand | NTA (acide nitrilotriacétique) |
Sécurité et traitement
Mention d'avertissement
- Attention
- Liquide inflammable Catégorie 3
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- MIXTURE LIST-Contient: ethanol (diluted < 20 %) (denatured with1%IPA/1%MEK, acc.2016/1867/EU), resin suspension with Ni in