Learn More
Macherey-Nagel™ Protino Ni-NTA Agarose for His-tag Protein Purification
Code produit. 11912422
Click to view available options
Quantité:
25 ml
500 ml
Conditionnement:
25mL
500mL
Code produit. 11912422
Marque: Macherey-Nagel™ 745400.25
Method of choice for His-tag protein purification with best performance.
  • Permet une purification rapide et pratique des protéines marquées à la polyhistidine recombinante par chromatographie d’affinité sur ions métalliques immobilisés (IMAC).
  • Les protéines de tout système d’expression peuvent être purifiées en conditions natives ou dénaturantes.
  • La liaison des protéines est basée sur l’interaction entre le marqueur, la polyhistidine, de la protéine recombinante et les ions Ni2+ immobilisés.
  • Se compose de l’acide nitrilotriacétique (NTA), ligand chélateur immobilisé sur des microbilles d’agarose réticulé à 6 % qui conviennent à la liaison par lots, à l’écoulement par gravité et aux colonnes FPLC™.
  • La résine est préchargée d’ions Ni2+ et donc prête à l’emploi.
  • Technologie : Chromatographie d’affinité sur ions métalliques immobilisés
  • Liaison par lots, chromatographie sur colonne à écoulement par gravité, applications MPLC/FPLC
  • Matrice : Agarose (réticulé) à 6 % sur billes, préchargé de Ni2+
  • Taille des microbilles : 45 à 165 μm
Spécification
Capacité de liaison < 50 mg/ml d’agarose stable
Description Suspension aqueuse
Contenu et stockage 4°C à 8°C
Quantité 25 ml
À utiliser avec (application) Purification de protéines marquées par His
Cible Protéine
Type Agarose
Type de ligand NTA (acide nitrilotriacétique)
compliance-icons compliance-icons
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: ethanol (diluted < 20 %) (denatured with1%IPA/1%MEK, acc.2016/1867/EU), resin suspension with Ni in