Learn More
Thermo Scientific™ Refrigerated MaxQ™ 6000 Shaker: Proteomics Package, with Universal Platform and 16 x 250mL flask clamps
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsSpécification
Spécification
| Alimentation électrique | 240 V, 50Hz |
| Tension | 240 V |
| Type de produit | Agitateur |
| Type de contrôleur | Numérique |
| Modèle | MaxQ 6000 |
| Comprend | Universal platform and 16 x 250mL flask clamps |