Learn More
Thermo Scientific™ Protéinase K, solution prête à l’emploi
Une protéase sérine stable et hautement réactive ; utilisée pour l’isolement des protéines et des acides nucléiques
170.00€ - 720.00€
Spécification
CAS | 39450-01-6 |
---|---|
Couleur | Transparent, incolore |
Contenu et stockage | -30°C à -10°C |
Poids de la formule | 28,9 kd |
À utiliser avec (application) | Une protéase sérine stable et hautement réactive ; utilisée pour l’isolement des protéines et des acides nucléiques |
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
39450-01-6 | |
-30°C à -10°C | |
Une protéase sérine stable et hautement réactive ; utilisée pour l’isolement des protéines et des acides nucléiques | |
Liquide, 28,9 kDa |
Transparent, incolore | |
28,9 kd | |
Réactif d’extraction d’ADN |