Learn More
Poudre lyophilisée de protéinase K
Code produit. 15825378 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
Code produit. 15825378
Marque: Thermo Scientific J76230.MC
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
L’endopeptidase hautement active et stable de la protéinase K est utilisée dans une large gamme d’applications purifiées à partir d’un champignon T. album.
  • Used in the isolation of native, high molecular weight DNA and RNA.
  • Used as a general protease to inactivate DNases, RNases and to degrade proteins.
  • Specifically modifies cell surface proteins and glycoproteins for analysis of membrane structures for protein localization.
  • Produces characteristic protein fragments used in enzyme/protein structure and function studies.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Poudre lyophilisée
  • Source : Tritirachium album
  • Concentration : 20 - 50 unités/mg
  • Poids moléculaire : 28,9 kDa
  • PH optimal : 4,0 - 12,5
  • Température optimale : 65°C
  • Activateurs : Stimulée par 0,2 - 1 % de SDS ou 1 - 4 M d’urée
  • Inactivée par PMSF(1) ; Non inactivée par l’EGTA, les réactifs thiols ou les inhibiteurs de trypsine/chymotrypsine
Applications :
  • Utilisée dans l’isolement de l’ADN et de l’ARN à poids moléculaire élevé natifs
  • Utilisée comme protéase générale pour désactiver les DNases, les RNases et pour dégrader les protéines
  • Modifie spécifiquement les glycoprotéines et les protéines de surface cellulaire pour l’analyse des structures membranaires pour la localisation des protéines
  • Produit des fragments protéiques caractéristiques utilisés dans les études de structure enzymatique/protéique et de fonction
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Concentration 20 to 50 U/mg
Espèces hôtes T. album
Contenu et stockage Dry at 4°C
Quantité 100 mg
Type de produit Proteinase K Powder
Poids moléculaire 28.9 kDa
Forme Lyophilisé