Learn More
Macherey-Nagel™ Dosages de quantification des protéines
Le miARN NucleoSpin™ convient à l’isolement parallèle de petits ARN, de gros ARN et de protéines
34.50€ - 98.10€
Spécification
Concentration | 10 à 20000 ng/mu;l |
---|---|
Substances à analyser détectables | Protéine |
Format du kit d’immunoessai | Kit de tampons et de réactifs |
Type de produit | Dosages de quantification des protéines |
Type d’échantillon | Protéine |
Code produit | Marque | Doser | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Doser | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12779650
|
Macherey-Nagel™
740967.250 |
250 |
98.10€
250 réactions |
Expédition estimée: 17-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11922362
|
Macherey-Nagel™
740967.50 |
50 |
34.50€
50 réactions |
Expédition estimée: 17-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
NucleoSpin™ miRNA convient à l’isolement parallèle de petits ARN, de gros ARN et de protéines.Sélectivité supérieure – purification de votre ARN fractionné selon la taille
Isolement de petits ARN uniquement (18 à 200 bases). Isolement de petits ARN (18 à 200 bases) et de gros ARN (> 200 bases) dans deux fractions distinctes. Isolement de l’ARN total (petits et gros ARN dans une fraction)
Isolement additionnel des protéines totales
Protéine dénaturée prête à l’emploi pour l’analyse par SDS-PAGE et transfert Western.
Excellente récupération de l’ARN – même sans phénol/chloroforme
Lyse sur colonne de centrifugation contenant du sel chaotropique
Manipulation pratique – équipement complet fourni
Filtres NucleoSpin – homogénéisation efficace des échantillons. Colonnes NucleoSpin - pour élimination des protéines – la plus haute pureté de la petite ARNrDNase – digestion sur colonne très efficace de l’ADN génomique à température ambiante
- Technologie à membrane de silice
- Format : mini colonnes de centrifugation
- Taille des échantillons : < 107 cellules de culture ; < 30 mg de tissu humain ; < 50 mg de tissu végétal ; < 150 μl de Reaction Mix
- Taille des fragments, petits ARN : 18 à 200 bases
- Taille des fragments, gros ARN : > 200 bases
- Rendement typique : 10 μg de petits ARN ; 95 μg de gros ARN à partir de 107 cellules HeLa
- Capacité de liaison : 200 μg
- Volume d’élution : 30 μl à 100 μl
- Temps de préparation : < 45 min (6 préparations de tissu humain/animal, petits et gros ARN) ; < 35 min (6 préparations de tissu humain/animal, petits ARN uniquement)
- Petits ARN (18 à 200 bases)
- Gros ARN (> 200 bases)
- ARN total (petits et gros ARN dans une fraction)Pour la purification des petits et gros ARN et de l’ARN total, et l’isolement de la fraction des protéines totales.
Spécification
10 à 20000 ng/mu;l | |
Kit de tampons et de réactifs | |
Protéine | |
Purification de petits et grands ARN et de l’ARN total | |
1/boîte | |
40 min |
Protéine | |
Dosages de quantification des protéines | |
107 | |
Sel chaotropique | |
40 min |