Learn More
Eppendorf™ Tubes Protein LoBind™
Engineered to minimize sample binding and elevate recovery, Eppendorf™ Protein LoBind™ Tubes safeguard your valuable proteins during processing. With cutting-edge LoBind technology, ensure optimal yields for your Western blotting, mass spectrometry, and protein purification applications.
Marque: Eppendorf™ 0030122356
99.75 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "24328" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Le matériau Eppendorf LoBind garantit une récupération optimisée des échantillons pour améliorer les résultats des dosages
- Sans revêtement de surface (p. ex. silicone) pour minimiser les risques d’interférence de l’échantillon
- Degré de pureté pour usage PCR certifié par lot : exempt d’ADN, de DNase et de RNase humains et d’inhibiteurs de PCR
- Disponibles en formats de tubes, de microplaques et de plaques Deepwell pour une mise à l’échelle facile
- Scellage précis du couvercle pour minimiser l’évaporation
Spécification
PCR Clean | |
Gris | |
5 ml | |
Centrifugeuse, mélangeur, congélateur | |
Non stérile | |
Cylindrique | |
Conique | |
-86°C à 100°C | |
Oui | |
25 000 x g |
HDPE | |
Incolore | |
Polypropylène | |
200 tubes (2 sachets x 100 tubes) | |
Non autoclavable | |
Pour usage en PCR | |
Bouchon à vis | |
17 mm | |
Microcentrifuge Tube (PCR Clean, Protein LoBind) | |
PCR Clean (Non-sterile) |