Learn More
Thermo Scientific Chemicals Inhibiteur de protéine kinase
Code produit. 15424239
Click to view available options
Quantité:
1 mg
5 mg
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 97161-97-2
Formule moléculaire C27H21N3O5
Synonyme K252a
Spécification
Quantité 1 mg
Description Blanc cassé
Contenu et stockage -30°C à -10°C
À utiliser avec (application) Inhibiteur de la protéine kinase A
Poids de la formule 467,47
Forme Poudre
Clé InChI KOZFSFOOLUUIGY-UHFFFAOYNA-N
SMILES COC(=O)C1(O)CC2OC1(C)N1C3=C(C=CC=C3)C3=C1C1=C(C4=CC=CC=C4N21)C1=C3CNC1=O
Nom IUPAC methyl 16-hydroxy-15-methyl-3-oxo-28-oxa-4,14,19-triazaoctacyclo[12.11.2.1¹⁵,¹⁸.0²,⁶.0⁷,²⁷.0⁸,¹³.0¹⁹,²⁶.0²⁰,²⁵]octacosa-1(26),2(6),7(27),8(13),9,11,20,22,24-nonaene-16-carboxylate
Poids moléculaire (g/mol) 467.48