Learn More
Gibco™ Milieu d’expression protéique (MEP)
Milieu d’expression protéique (MEP)
Marque: Gibco™ 12661013
100.00 EUR valable jusqu'au 2024-11-30
Utilisez le code promo "21651" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Prend en charge la culture à grande échelle et à haute densité des cellules transfectées PER.C6™ dans des flacons pour agitateurs, des flacons rotatifs et des bioréacteurs
- Ne contient aucun composant directement dérivé de sources humaines ou animales et aucune protéine recombinante de faible niveau, ce qui réduit la possibilité d’introduire des agents fortuits
- Formulé sans L-glutamine, pour une meilleure stabilité
- Prend en charge la croissance de PER.C6™, HEK 293 et de cellule HeLa dans une culture en suspension et les cellules transfectées PER.C6™ pour les applications d’expression protéique
- Stocker dans l’obscurité à 2-8°C. PER.C6™ est une marque déposée de Crucell, Holland BV
Spécification
Stocker au réfrigérateur (2 – 8°C) à l’abri de la lumière. | |
Exempt de composants d’origine animale, faible teneur en protéines, exempt de sérum | |
Culture cellulaire en suspension | |
Milieu d’expression protéique (MEP) | |
Bicarbonate de sodium | |
Faible | |
Emballage durable | |
Gibco™ | |
Température ambiante |
HeLa, PER.C6, 293 (HEK) | |
1 X | |
Liquide | |
Sans sérum | |
Sans glutamine, Sans rouge de phénol, Sans pyruvate de sodium | |
Flacon(s) | |
Pas d’antibiotiques | |
1 L |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.