Learn More
Corning™ Microplaques pour cristallisation de protéines
Code produit. 11339464 Tous les produits Corning Produits
Click to view available options
Type de puits:
V
Code produit. 11339464
Marque: Corning™ 3551
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Plus hydrophile pour favoriser le centrage des cristaux et réduire l’effet de mèche
  • Pour une cristallisation de protéines à haut débit en goutte assise
  • La faible absorption d’eau du polymère empêche la perte de volume des gouttes de protéines
  • Forme de puits plat conique
  • Surface hydrophile traitée
  • Matériau en COC
  • Non stérile
  • Numéros de réservoirs gaufrés pour faciliter l’identification
  • Sans couvercle
  • Permet de visualiser facilement les cristaux de protéines sous une lumière polarisée avec un minimum d’interférence de bruits de fond
  • Les puits de protéines à haute clarté offrent une visualisation optimale des cristaux microscopiques
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Format Étalon
Couvercle Sans couvercle
Description En copolymère d’oléfine cyclique (COC), plat conique
Array 8 x 12
Couleur Transparent
Nbre de puits 96
Stérilité Non stérile
Traitement de surface Hydrophile
Type de puits V
À utiliser avec (application) Cristallisation des protéines
Profile Plat conique
Quantité 50/boîte