Learn More
Cytiva Milieux protéine A Sepharose™ CL-4B
Pour la purification et le fractionnement de l’immunoglobuline. Le milieu Cytiva Protein A Sepharose™ CL-4B est également bien adapté à l’immunoprécipitation.
Marque: Cytiva
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
pulliForte liaison à la région Fc de l’IgG/liliConvient à la purification d’anticorps polyclonaux/liliHaute capacité : 20 mg/ml d’IgG humaine/liliNettoyage en circuit fermé pour la stabilité du pH (CIP) : 2 à 10/lilistable dans les tampons aqueux couramment utilisés, guanidine-HCl 6 M, urée 8 M/li/ul/p
Spécification
20°mg d’IgG humaine/ml | |
4°% d’agarose réticulé | |
2 à 10 | |
2°C à 8°C | |
Protéine A native |
3 mg protéine A/ml de milieu | |
90 μm | |
1,5 g | |
Pour la purification et le fractionnement de l’immunoglobuline. Convient aux procédures d’immunoprécipitation. |