Learn More
Mutexil™ Surchaussures de protection
Les surchaussures de protection Mutexil™ offrent une vaste gamme d’options et de constructions, parmi des versions adhérentes, antidérapantes, résistantes aux liquides, en PP et PEC.
Marque: Mutexil™ 2000059
85.87 EUR valable jusqu'au 2024-07-31
Utilisez le code promo "21674" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: HA.02
Informations supplémentaires : Poids : 4.77000kg
Description
- Plusieurs tailles et couleurs
- Styles adaptés aux besoins
- Conformité aux nouvelles normes EN ISO 20345 et EN ISO 20347
Spécification
Blanc | |
Pour l’industrie alimentaire, le secteur de la santé, l’industrie lourde, la restauration et les environnements de bureau | |
XL | |
PP | |
Lamelle, eau | |
Bottes collantes |
Bottes à bords roulés | |
Polyéthylène, PP | |
Fabrication en PP, bottes antidérapantes et étanches | |
Polyéthylène | |
Oui |