Learn More
Mutexil™ Surchaussures de protection
Les surchaussures de protection Mutexil™ offrent une vaste gamme d’options et de constructions, parmi des versions adhérentes, antidérapantes, résistantes aux liquides, en PP et PEC.
Marque: Mutexil™ 4579911
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Plusieurs tailles et couleurs
- Styles adaptés aux besoins
- Conformité aux nouvelles normes EN ISO 20345 et EN ISO 20347
Spécification
Transparent | |
Tyvek™ | |
Universel | |
450 mm | |
1 000/boîte | |
70 μm | |
Surchaussures |
400 mm | |
Soudé | |
Anti-dérapant | |
Oui | |
Stérile | |
Eau |