Learn More
3M™ Combinaison de protection 4530
Click to view available options
Dimensions:
M
XL
2X-Large
Hauteur (métrique):
167 à 176 cm
179 à 187 cm
186 à 194 cm
Largeur (métrique) de la poitrine:
108 to 115 cm
115 to 124 cm
92 to 100 cm
Description
- Utilisez la combinaison de protection 3M™ 4530 pour une protection contre la saleté, les éclaboussures et poussières toxiques et les particules radioactives.
- Elle répond à de nombreuses normes sur les vêtements de protection chimique, notamment : EN 1149 (Protection antistatique) ; EN 1073-2 (résistance à la contamination radioactive) ; EN ISO 13688 ; EN 13034 (éclaboussures liquides de type 6) ; EN ISO 13982-1 (Poussières de type 5).
- Vous pouvez l'identifier facilement par le triangle dorsal blanc sur la combinaison bleue, en SMMS multicouches de 54 g/m².
- Cette combinaison comprend un traitement du matériau uniquement (pas des composants) qui offre une résistance à la propagation de la flamme conforme à la norme ISO 14116, Indice 1.
- Cela signifie que la combinaison jetable peut être utilisée avec un vêtement FR Indice 2 et 3 pour offrir une meilleure protection contre certaines éclaboussures chimiques et poussières dangereuses.
- La combinaison de protection 3M™ 4530 est faite d'un matériau souple, respirant et robuste d'un poids de 54 g/m².
- Elle est réalisée en SMMS multicouches qui est une couche de non tissé à filage direct sur l'intérieur et l'extérieur et 2 couches de matériau obtenu par fusion-soufflage au milieu.
- Le non tissé à filage direct agit comme une résistance douce et assure une protection contre les éclaboussures, tandis que les couches de fondu en toile de microfibres multicouches complexe viennent filtrer les particules sèches.
- Doux, respirant et très léger, le matériau non tissé permet une libération plus facile de la chaleur et de l'humidité du corps, offrant un plus grand confort pour une productivité accrue sur le lieu de travail.
Spécification
Spécification
Type de produit | Combinaison de protection |
Dimensions | XL |
Sexe | Unisexe |
Matériau | Polypropylène SMS |
Couleur | Bleu |
Jetable | Single-use |
Type de taille | Élastique |
Type de cheville | Elastic |
Type de manchette | Knit |
Type de goulot | Capuche |