Learn More
SCHOTT AG Lighting and Imaging™ Verre de protection pour éclairage annulaire à LED de dia. int. 66 mm
À utiliser avec éclairages annulaires VisLED à fond clair, éclairage annulaire EasyLED et éclairage annulaire EasyLED Plus.
Marque: SCHOTT AG Lighting and Imaging™
Code nomenclature Nacres: MA.43
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Description
ulliFenêtre de protection en verre Borofloattrade; avec filetage adapté M110 x1./liliProtège les LED et l’objectif du microscope dans des environnements huileux et poussiéreux./liliAdapté à un diamètre interne de 66 mm/li/ulSpécification
Plaque de protection | |
Éclairage de microscopie stéréo | |
Verre Borofloat™ |
66 mm | |
Éclairages annulaires EasyLED ou éclairages annulaires VisiLED S80-25 ou S80-55 | |
M110 x 1 |