Learn More
Uvex™ Gilet de protection Flash orange haute visibilité
Tous les produits Uvex Produits
Click to view available options
:
Taille : L
Description
- Système de guidage vertical de la lumière
- Fermeture auto-agrippante pour une fermeture rapide de la veste
- Certification EN ISO 20471, Classe 2
- Pour utilisation avec le système de guidage de la lumière : pack de batterie, art. n° 1733200
- Avertissement actif
- Avec interrupteur pour une utilisation facile
- Fermeture rapide
- Simplicité d’utilisation
- Longue durée de fonctionnement
- Domaines d’application : travaux de construction de routes, génie civil et structurel, dans des environnements sombres
- Instructions de lavage : 40°C en cycle délicat, ne pas utiliser de chlore, ne pas sécher au sèche-linge, ne pas repasser, nettoyer à sec avec du perchloréthylène
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | EN ISO 20471, Classe 2 |
| Type de bouchon | Zipper |
| Type de produit | High-visibility Vest |
| Couleur | Orange |
| Dimensions | L |
| Matériau | Polyester |