Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Raccords à serrage manuel ProteCol™ PEEK
Précision conçue pour la LC capillaire. Les raccords à serrage manuel Trajan Scientific et Medical ProteCol™ PEEK assurent une polyvalence complète pour le raccordement de tubes capillaires.
Marque:  Trajan Scientific and Medical™ 222017
Code produit. 15219223
  • 121.00€ / 5 pièces
Expédition estimée: 21-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Connecteurs sans fuite
  • Pièces de rechange telles que les écrous et les ferrules
Spécification
Spécification
Raccords à serrage manuel 1/32 po vers 6-40 UNF
1/32 po vers 6-40 UNF