Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC ProSwift™ RP-4H.
Code produit. 11331893
Click to view available options
Longueur (métrique):
50 mm
250 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11331893
Marque: Thermo Scientific™ 066640
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Réalisez des séparations de protéines à des vitesses linéaires élevées grâce aux colonnes LC Thermo Scientific™ ProSwift™ RP-4H.
Réalisez des séparations de protéines à des vitesses linéaires élevées grâce aux colonnes LC Thermo Scientific™ ProSwift™ RP-4H. Ces colonnes monolithiques pour phase inverse offrent la puissance de résolution exceptionnelle des milieux analytiques non poreux associée à des séparations et des analyses plus rapides qu’avec d’autres colonnes à base de microbilles. Les colonnes monolithiques polymériques ProSwift avec tubulure PEEK™ permettent d’obtenir une longue durée de vie de la colonne, une excellente reproductibilité, même après des centaines d’analyses, et une stabilité sur une grande gamme de pH, offrant ainsi des capacités de lavage très rigoureuses (NaOH 1 M).
Chaque monolithe est une tige de polymère cylindrique unique contenant un réseau interconnecté et ininterrompu de canaux d’écoulement dont la taille des pores est spécifique. Ces grands canaux et les surfaces non poreuses du monolithe permettent d’obtenir des transferts de masse rapides pour des séparations de protéines haute résolution et rapides. La morphologie monolithique est à l’origine d’une faible perte de charge de fonctionnement, ce qui permet d’utiliser des vitesses linéaires plus élevées avec une perte minimale de résolution.
Avantages d’une haute résolution à des débits exceptionnellement élevés
  • Débits opérationnels les plus élevés disponibles
  • Haut débit et productivité accrue
  • Excellente stabilité sur une large gamme de pH allant de 1 à 14
  • Reproductibilité et robustesse exceptionnelles
  • Capacité de charge élevée
Séparations de protéines rapides et sensibles
  • Séparations de protéines à haute vitesse
  • Haute sensibilité pour la LC-MS
  • Grande reproductibilité de colonne à colonne
  • Large éventail de dia. int. et de longueurs de colonne disponibles
  • Durée de vie supérieure
Installation facile de la colonne
  • Utilisez les raccords à serrage manuel Thermo Scientific™ Dionex™ nanoViper™
Préconcentrez et dessalez les échantillons  
  • Des pré-colonnes sont disponibles pour préconcentrer et dessaler les échantillons.
  • Vous pouvez également utiliser les colonnes de piégeage Thermo Scientific™ PepSwift™ pour la préconcentration et le dessalage d’échantillons constitués de peptides et de protéines sans nuire aux performances chromatographiques ou à la récupération des composés.
  • Modifiez la sélectivité de la séparation ou améliorez l’efficacité de piégeage en utilisant divers agents d’appariement d’ions dans le solvant de charge et / ou les phases mobiles.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Chimie pour les colonnes Phényl
Format de colonne Colonne analytique
Diamètre (métrique) 1 mm
Débit 0,1 à 0,3 ml/min
À utiliser avec LC-MS
Longueur (métrique) 250 mm
Pression max. 3000 psi (207 bar)
Granulométrie Monolithe
pH 1 à 14
Porosité Monolithe
Quantité Chaque
Solvants La plupart des solvants organiques
Température 70°C
Phase stationnaire Phényle (Ph)
Gamme de produits Monolithe
Matériau de remplissage PSDVB (polystyrène divinylbenzène)
Type de colonne Phase inverse
Phase Phase inverse
Type Colonne analytique
Technique Bio-LC
Concept écologique Responsibly packaged