Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC ProSwift™ RP-4H.
Description
Réalisez des séparations de protéines à des vitesses linéaires élevées grâce aux colonnes LC Thermo Scientific™ ProSwift™ RP-4H. Ces colonnes monolithiques pour phase inverse offrent la puissance de résolution exceptionnelle des milieux analytiques non poreux associée à des séparations et des analyses plus rapides qu’avec d’autres colonnes à base de microbilles. Les colonnes monolithiques polymériques ProSwift avec tubulure PEEK™ permettent d’obtenir une longue durée de vie de la colonne, une excellente reproductibilité, même après des centaines d’analyses, et une stabilité sur une grande gamme de pH, offrant ainsi des capacités de lavage très rigoureuses (NaOH 1 M).
Chaque monolithe est une tige de polymère cylindrique unique contenant un réseau interconnecté et ininterrompu de canaux d’écoulement dont la taille des pores est spécifique. Ces grands canaux et les surfaces non poreuses du monolithe permettent d’obtenir des transferts de masse rapides pour des séparations de protéines haute résolution et rapides. La morphologie monolithique est à l’origine d’une faible perte de charge de fonctionnement, ce qui permet d’utiliser des vitesses linéaires plus élevées avec une perte minimale de résolution.
Avantages d’une haute résolution à des débits exceptionnellement élevés
- Débits opérationnels les plus élevés disponibles
- Haut débit et productivité accrue
- Excellente stabilité sur une large gamme de pH allant de 1 à 14
- Reproductibilité et robustesse exceptionnelles
- Capacité de charge élevée
- Séparations de protéines à haute vitesse
- Haute sensibilité pour la LC-MS
- Grande reproductibilité de colonne à colonne
- Large éventail de dia. int. et de longueurs de colonne disponibles
- Durée de vie supérieure
- Utilisez les raccords à serrage manuel Thermo Scientific™ Dionex™ nanoViper™
- Des pré-colonnes sont disponibles pour préconcentrer et dessaler les échantillons.
- Vous pouvez également utiliser les colonnes de piégeage Thermo Scientific™ PepSwift™ pour la préconcentration et le dessalage d’échantillons constitués de peptides et de protéines sans nuire aux performances chromatographiques ou à la récupération des composés.
- Modifiez la sélectivité de la séparation ou améliorez l’efficacité de piégeage en utilisant divers agents d’appariement d’ions dans le solvant de charge et / ou les phases mobiles.
Spécification
Spécification
| Chimie pour les colonnes | Phényl |
| Format de colonne | Colonne analytique |
| Diamètre (métrique) | 1 mm |
| Débit | 0,1 à 0,4 ml/min |
| À utiliser avec | LC-MS |
| Longueur (métrique) | 50 mm |
| Pression max. | 2000 psi (140 bars) |
| Granulométrie | Monolithe |
| pH | 1 à 14 |
| Porosité | Monolithe |
| Afficher plus |