Learn More
Thermo Scientific Chemicals Prostratine, 99+ %
Click to view available options
Quantité:
1 mg
5 mg
Conditionnement:
1mg
5mg
Description
12-Deoxyphorbol 13-acetate; activator of protein kinase C. A weak mouse ear irritant, but lethal at 1ug per mouse
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Quantité | 1 mg |
| Description | Blanc |
| Contenu et stockage | -30°C à -10°C |
| À utiliser avec (application) | 12-Désoxyphorbol 13-acétate ; activateur de la protéine kinase C. Un faible irritant de l’oreille de la souris, mais létal à 1μg par souris |
| Doser | 99+ % |
| Poids de la formule | 390,47 |
| Point de fusion | 216°C à 219°C |
| Solubilité | Soluble dans le DMSO à 30 mg/ml |
| Forme | Poudre |
| Clé InChI | BOJKFRKNLSCGHY-KKFGZBDXSA-N |
| Afficher plus |