missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Prostaglandine E1, + de 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
Flacon en verre
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Prostaglandin E1 |
Note relative au nom | 98+% |
CAS | 745-65-3 |
Point de fusion | 115.0°C to 116.0°C |
Couleur | Blanc |
Spectre IR | Authentique |
Plage de pourcentage du dosage | 98% min. (HPLC) |
Conditionnement | Flacon en verre |
Formule moléculaire | C20H34O5 |
Numéro MDL | MFCD00077860 |
Afficher plus |
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'