Learn More
Sartorius Distributeur adaptable sur flacons Prospenser Plus
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Code produit. 15755595 Tous les produits Sartorius Produits
Click to view available options
Volume (métrique):
0,2 à 1 ml
0,4 à 2 ml
1 à 5 ml
10 à 60 ml
2 à 10 ml
5 à 30 ml
Incréments:
0,05 ml
0,10 ml
0,25 ml
0,5 ml
1,0 ml
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 15755595
Marque: Sartorius LH723072
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Distributeurs adaptables sur flacons de haute qualité avec une résistance chimique supérieure. Le distributeur adaptable sur flacons Sartorius Prospenser Plus est sûr, pratique et personnalisable en faisant le distributeur idéal pour vos nombreux besoins en matière de distribution.
  • Haute résistance chimique et thermique grâce au piston en céramique, au vérin en verre et aux pièces en plastique fluoré hautement résistantes
  • Réglage du volume incrémenté garantissant des résultats précis et reproductibles
  • Léger et facile à utiliser
  • Tube d’aspiration facile à fixer grâce à un raccordement fileté sécurisé
  • Le système de recirculation du milieu permet de récupérer le milieu inutilisé dans l’appareil et de le remettre dans un flacon
  • Tête de distribution pivotante à 360°
  • Connecteur universel à l’arrière de l’instrument destiné au séchage des tubes et des filtres
  • Vannes remplaçables par l’utilisateur
  • Entièrement autoclavables
  • Disponible en différents volumes compris entre 0,2 et 60 ml
Spécifications
  • Autoclavage : entièrement autoclavable (121°C, 20 min, 1 bar/100 kPa)
  • Raccord fileté pour flacon : A45
  • Longueur : 173 mm (5 ml)
  • Adaptateurs de flacon inclus : A32, A38, S40
  • Poids : 388 g (5 ml)
Matériaux
  • Piston : céramique A2IO3 très pure (99,7 %)
  • Cylindre : verre borosilicaté 3.3
  • Bloc-vanne : Halar (ECTFE)
  • Bille de vanne : verre borosilicaté 3.3
  • Siège de vanne : verre borosilicaté 3.3
  • Ressort de vanne : Hastelloy (99,7 %)
Stockage
Stocker à une température comprise entre 0°C et 40°C
Garantie
Deux ans
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Angle 360° Rotating Dispensing Head
Type de produit Distributeur adaptable sur flacon Prospenser Plus
Autoclavable Autoclavable
Couleur Gray and White
Matériau Borosilicate Glass
Volume (métrique) 1 à 5 ml
À utiliser avec (application) Dispensing
Comprend Adaptateurs pour flacons A32, A38, S40
Incréments 0,10 ml
Précision 0.60%
Reproductibilité 0.20%
Température (impériale) 39.2°F to 122°F
Température (métrique) 4°C to 50°C
Garantie 2 ans
Longueur (métrique) 175 mm (5 ml)
Visa mer Visa mindre
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.