Learn More
Thermo Scientific™ Dosage sur microplaques pour Cryptosporidium ProSPecT™
Détectez rapidement l’antigène spécifique de Crytosporidium dans des échantillons fécaux humains.
1060.00€
Spécification
Contenu et stockage | 2°C à 8°C |
---|---|
Description | Dosage sur microplaques ProSPecT Cryptosporidium |
Substances à analyser détectables | Antigène spécifique de Cryptosporidium dans les échantillons fécaux frais, congelés ou conservés |
Comprend | Pipettes de transfert, support de barrettes et couvercle pour microplaques, microplaque (8 puits/barrette), conjugué enzymatique, contrôle positif, contrôle négatif, diluant d’échantillon, tampon de lavage, substrat coloré, solution d’arrêt et fiche d’instruction |
Code produit | Marque | Description | Quantité | Contenu et stockage | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Quantité | Contenu et stockage | Prix | Quantité et disponibilité | |||
11404059
|
Thermo Scientific™
R2454096 |
Dosage sur microplaques ProSPecT Cryptosporidium | 96 puits/kit | 2°C à 8°C |
1060.00€
96 tests |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
Description
Détectez rapidement les antigènes spécifiques de Cryptosporidium (CSA) dans des échantillons fécaux humains frais ou conservés à l’aide du dosage sur microplaques Thermo Scientific™ ProSpecT™ Cryptosporidium.
Gérez vos ressources, augmentez votre productivité et améliorez l’efficacité du flux de travail grâce à cet immunodosage enzymatique direct et qualitatif pour la détection de Crytosporidium. Il associe une excellente sensibilité / spécificité, une procédure commune sans zone de résultats indéterminés et des options flexibles de transport d’échantillons.- Excellentes performances cliniques
- Option de transport avec le milieu de Cary Blair qui permet de supprimer une étape de dilution
- Résultats en 100 minutes
- Incubation à température ambiante
- Vrais négatifs incolores
ProSpecT Cryptosporidium révèle la détection d’antigènes le jour même, est facile à utiliser, flexible et permet de faire plus avec moins.
Les produits ne sont pas tous disponibles dans toutes les régions. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie de la marque Thermo Scientific, regroupant des tests manuels performants, semi-automatisés et entièrement automatisés ainsi qu’une gamme complète de milieux et de produits de diagnostic afin d’offrir une solution complète et rapide avec la qualité dont vous avez besoin.
Spécification
2°C à 8°C | |
Dosage sur microplaques ProSPecT Cryptosporidium | |
Antigène spécifique de Cryptosporidium dans les échantillons fécaux frais, congelés ou conservés | |
Pipettes de transfert, support de barrettes et couvercle pour microplaques, microplaque (8 puits/barrette), conjugué enzymatique, contrôle positif, contrôle négatif, diluant d’échantillon, tampon de lavage, substrat coloré, solution d’arrêt et fiche d’instruction |