Learn More
DuPont™ ProShield™ 20 blanc
196.66 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21990" pour bénéficier de cette offre.
Utilisez le code promo "21990" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Dimensions:
S
M
L
XL
XXL
XXXL
Description
- Vêtements de protection chimique, catégorie III, type 5 et 6
- EN 1073-2 (protection contre la contamination radioactive)
- Traitement antistatique (EN 1149-5) sur l’intérieur
- Coutures externes cousues
- Fermeture éclair en nylon avec rabat
- Disponible en blanc du S au XXXL (également disponible en bleu).
- Capuche à 2 pièces.
- Capuche, poignets, taille et chevilles avec élastique
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spécification
Type de produit | Combinaison à capuche |
Dimensions | M |
Matériau | SMS |
Couleur | Blanc |
Type de cheville | Élastique |
Type de manchette | Élastique |
Type de goulot | A capuche |
Type de bouchon | Fermeture à glissière avec rabat-tempête |
Type de couture | Piqué |
Type de protection | Catégorie III, Type 5 et 6 |
Afficher plus |
L’utilisateur doit procéder à l’évaluation des risques afin de déterminer la protection requise.