Learn More
DuPont™ Combinaison ProShield™ 20 bleue
Shop All DuPont Products
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Dimensions:
S
M
L
XL
XXL
XXXL
Description
- Vêtements de protection chimique, catégorie III, type 5 et 6
- EN 1073-2 (protection contre la contamination radioactive)
- Traitement antistatique (EN 1149-5) sur l’intérieur
- Coutures externes cousues
- Fermeture éclair en nylon avec rabat
- Disponible en bleu du S au XXXL (également disponible en blanc).
- Capuche à 2 pièces.
- Capuche, poignets, taille et chevilles avec élastique
Specifications
Specifications
Type de produit | Combinaison à capuche |
Dimensions | XL |
Matériau | Tissu SMS |
Couleur | Bleu |
Type de cheville | Élastique |
Type de manchette | Élastique |
Type de goulot | Capuche |
Type de bouchon | Fermeture à glissière avec rabat-tempête |
Type de couture | Piqué |
Type de protection | Catégorie III, Type 5 et 6 |
Show More |
L’utilisateur doit procéder à l’évaluation des risques afin de déterminer la protection requise.
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction