Learn More
Contec™ Lingettes non tissées présaturées PROSAT™ Sterile™
Essuyez les isolateurs, armoires, hottes, et autres équipements et outils de salle blanche. Les lingettes stériles non tissées et présaturées Contec™ PROSAT™ sont spécialement conçues pour les environnements stériles.
Marque: Contec™ PS-840IR
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Polypropylène fondu-soufflé avec 70 % d’IPA qualité USP / 30 % d’eau déionisée
- Lingettes de PP 100 % saturées de solution d’alcool d’isopropanol à 70 % et d’eau déionisée à 30 % dans un sachet refermable
- Propres, exemptes d’additifs de tout type et à très faible concentration de sodium
- Renforcent le contrôle et la gestion des solvants, et réduisent les émissions de COV
- Compatibles avec les salles blanches de classe ISO 5
Specifications
Lingettes pré-saturées PROSAT™ Sterile™ | |
Non-tissé fondu-soufflé | |
960/Carton | |
Stérile |
Polypropylène | |
20 x 20 cm (8 x 8 in) | |
Alcool isopropylique à 70%/eau désionisée à 30 |
Safety and Handling
Product Identifier
Signal Word
Hazard Category
Hazard Statement
Precautionary Statement
Supplemental information
- CONTEC PROSAT STERILE MBPP WITH 70/30 IPA & DI WATER
Signal Word
- Dangers
Hazard Category
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Hazard Statement
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
Precautionary Statement
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P243-Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
- P370+P378-En cas d'incendie: Utiliser pour l'extinction.
- P403+P233-Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
Supplemental information
- MIXTURE LIST-Contient: propan-2-ol